Documents
ENA769517487
Enamine
2-methyl-2-[(3,4,5-trifluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(3,4,5-trifluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N.ClH/c1-12(3-2-4-16-12)7-8-5-9(13)11(15)10(14)6-8;/h5-6,16H,2-4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
VVLDDEGNJUOAIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373982