Principaux documents
ENA769517452
Enamine
2-ethyl-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-3-7-5-4-6-8(7,2)9;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WHKXLTKNHXYGMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373678
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373678