Principaux documents
ENA769517450
Enamine
[5-chloro-2-(3,4-dimethylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-(3,4-dimethylphenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H16ClNO.ClH/c1-10-3-5-14(7-11(10)2)18-15-6-4-13(16)8-12(15)9-17;/h3-8H,9,17H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JSVOUVRXZJKSHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373673
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373673