Principaux documents
ENA769508661
Enamine
6-aminopyridine-2-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-3-1-2-4(9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Clé InChI
GVFAJJVOTQJFES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365934
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365934