Principaux documents
ENA769508613
Enamine
3-bromo-4-iodobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.93
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
Clé InChI
JFHQUNCUTPWALA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373382
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373382