Key Documents
ENA769508418
Enamine
rac-(2R,3S)-2-(piperidin-4-yl)oxolane-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S,3R)-2-(piperidin-4-yl)tetrahydrofuran-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c12-10(13)8-3-6-14-9(8)7-1-4-11-5-2-7;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H/t8-,9+;/m1./s1
Clé InChI
LULCEWZXUXCYFT-RJUBDTSPSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371669
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371669