Principaux documents
ENA769508279
Enamine
chloromethyl pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.6
Numéro MDL:
Iupac Name
chloromethyl 1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H10ClNO2/c7-5-10-6(9)8-3-1-2-4-8/h1-5H2
Clé InChI
KWQRWSRWSWLRGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370791