Principaux documents
ENA769508265
Enamine
1,4-diethyl 2,2-difluoro-3-methylbutanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethyl 2,2-difluoro-3-methylsuccinate
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-4-14-7(12)6(3)9(10,11)8(13)15-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
OODFVRPATPLIRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760