Key Documents
ENA769508057
Enamine
dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptane-7-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Pf
47-49
Iupac Name
dispiro[2.0.2(4).1(3)]heptane-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10O/c9-5-6-7(1-2-7)8(6)3-4-8/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
UEKVKRRJOCIUOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366112
Melting Point
47-49
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366112