Key Documents
ENA769508011
Enamine
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2,5,8-triazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-11(7-14)5-12-8(15)4-13-11/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)
Clé InChI
LQKWXSRGSJWWND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365956