Principaux documents
ENA769508000
Enamine
methyl 5-oxo-1-(propan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-isopropyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-6(2)10-7(9(12)13-3)4-5-8(10)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HBRMNPXGFMAHRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370281
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370281