Principaux documents
ENA769507975
Enamine
2-(thian-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.73
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NS.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
Clé InChI
BXVYRRMYKXLFLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373453
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373453