Principaux documents
ENA769507716
Enamine
1-[2-(tert-butoxy)ethyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-(tert-butoxy)ethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H22N2O.2ClH/c1-10(2,3)13-9-8-12-6-4-11-5-7-12;;/h11H,4-9H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
QTKSDEFKIUZKEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367271
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367271