Principaux documents
ENA769505874
Enamine
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
101-103
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)7-3-1-2-4-9(7)12-5-6-13-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
LZEGMNHPLZOKES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365014
Melting Point
101-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365014