Principaux documents
ENA769505461
Enamine
3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c11-7-3-6-10-12-8-4-1-2-5-9(8)13-10;;/h1-7,11H2,(H,12,13);2*1H
Clé InChI
WLBLAQYMXBBYBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365506
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365506