Principaux documents
ENA769505423
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);1H
Clé InChI
GBWVYSYLWQNTDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025