Principaux documents
ENA769505421
Enamine
1-(oxan-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-9(5-3-6-9)8-4-1-2-7-11-8;/h8H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
ISEVFBXKUUPRGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365003
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365003