Principaux documents
ENA769495589
Enamine
2-cyclopropylthiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylthiophene
Inchi Code
1S/C7H8S/c1-2-7(8-5-1)6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2
Clé InChI
MDWWPRNUHKMQCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114466