Principaux documents
ENA715369617
Enamine
4-(hydrazinylmethyl)phenol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(hydrazineylmethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c8-9-5-6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,9-10H,5,8H2;1H
Clé InChI
JOHRLHLGHBSDPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331777
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331777