Key Documents
ENA638599184
Enamine
6-formyl-2,4-dimethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Iupac Name
6-formyl-2,4-dimethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3S/c1-5-3-7-9(15-5)6(4-12)8(10(13)14)11(7)2/h3-4H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
UGFVUPMCZFWRGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345967