Principaux documents
ENA638599121
Enamine
(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)(cyclohexyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-yl(cyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H19N3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)14-16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h4-5,8-10,13H,1-3,6-7,15H2,(H,16,17)
Clé InChI
VUYWMOWHCWXKHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345694
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345694