Principaux documents
ENA638598748
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)morpholine-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Pf
180-185
Iupac Name
N-(prop-2-ynyl)morpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-3-9-8(11)10-4-6-12-7-5-10/h1H,3-7H2,(H,9,11)
Clé InChI
CJIKWUXDVNYLJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343988
Melting Point
180-185
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343988