Principaux documents
ENA638598550
Enamine
4,4-dimethyl-5,5-diphenyl-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-dimethyl-5,5-diphenyloxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C17H17NO2/c1-16(2)17(20-15(19)18-16,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
JLRFRKGNLOPWJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345000
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345000