Principaux documents
ENA638598389
Enamine
4-(dimethylamino)pentanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
75-79
Iupac Name
4-(dimethylamino)pentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-6(8(2)3)4-5-7(9)10;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
HQYQOSXVIUGSRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343801
Melting Point
75-79
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343801