Principaux documents
ENA638597691
Enamine
(2E)-3-(1H-indol-5-yl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
Pf
165-168
Iupac Name
(2E)-3-(1H-indol-5-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-11(14)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-12-10/h1-7,12H,(H,13,14)/b4-2+
Clé InChI
XKDUSMDFTBTTGY-DUXPYHPUSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342457
Melting Point
165-168
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342457