Key Documents
ENA638597578
Enamine
{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c10-6-8-5-9(7-11-8)3-1-2-4-9/h8H,1-7,10H2
Clé InChI
VCZZDWBQSDIVTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343077
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343077