Key Documents
ENA638597246
Enamine
rac-(3aR,6aS)-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-3a-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydro-3aH-cyclopenta[b]furan-3a-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-7-3-1-2-6(7)9-5-4-7;/h6H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;/m1./s1
Clé InChI
OXCPZUHQMQFKOM-HHQFNNIRSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342217
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342217