Principaux documents
ENA638588062
Enamine
2-(quinolin-6-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(6-quinolinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2/c12-6-5-9-3-4-11-10(8-9)2-1-7-13-11/h1-4,7-8H,5-6,12H2
Clé InChI
YYEIDAZOLPDKNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321610
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321610