Principaux documents
ENA638587904
Enamine
2-methyl-1,1-dioxo-4,5-dihydro-1lambda6-thiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-4,5-dihydro-3-thiophenecarboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H8O4S/c1-4-5(6(7)8)2-3-11(4,9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
XAXGGGGBOQHBOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332132