Principaux documents
ENA638587882
Enamine
8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1lambda6,5-benzothiazepine-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.7
Numéro MDL:
Pf
154-155
Iupac Name
8-chloro-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2S/c10-7-2-3-8-9(6-7)14(12,13)5-1-4-11-8/h2-3,6,11H,1,4-5H2
Clé InChI
OVDVTDCGDAXRMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332079
Melting Point
154-155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332079