Principaux documents
ENA638587767
Enamine
rac-(3R,4R)-4-bromooxolan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167
Numéro MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-bromotetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO2/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-4,6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
LUUKWZNQWLUBGM-QWWZWVQMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331828
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331828