Documents
ENA638587455
Enamine
3-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-{[4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8F3N3O2/c13-12(14,15)9-4-5-16-11(18-9)17-8-3-1-2-7(6-8)10(19)20/h1-6H,(H,19,20)(H,16,17,18)
Clé InChI
BBTHODYMXCEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318028
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318028