Principaux documents
ENA638587244
Enamine
5-bromo-1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.56
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,1a,6,6a-tetrahydrocyclopropa[a]inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10BrN.ClH/c11-8-3-1-2-5-6(8)4-7-9(5)10(7)12;/h1-3,7,9-10H,4,12H2;1H
Clé InChI
JHOZWJGAAPZZNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322865
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322865