Principaux documents
ENA638586767
Enamine
(4-bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.02
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-1-4(3-11)6(9)7(5)10/h1-2,11H,3H2
Clé InChI
QUNPEOZOKHEQDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314210
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314210