Principaux documents
ENA638586628
Enamine
[1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.28
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c11-7-9-3-5-12(6-4-9)8-10-1-2-10/h9-10H,1-8,11H2
Clé InChI
ZJRMNUCJUXHKJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309044
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309044