Key Documents
ENA638586271
Enamine
5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3O2S/c7-5-1-2-11-6(10-5)4(3-9-11)14(8,12)13/h1-3H
Clé InChI
DZUYDNXBKGPLJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195052