Key Documents
ENA638586227
Enamine
4-hydroxynaphthalene-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-1-naphthamide
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c12-11(14)9-5-6-10(13)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,13H,(H2,12,14)
Clé InChI
VRSVTWYELDAUTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180322
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180322