Principaux documents
ENA638586096
Enamine
[(2-hydroxyphenyl)imino]dimethyl-lambda6-sulfanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-hydroxyphenyl)-S-methylmethanesulfinamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-12(2,11)9-7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,1H2,2H3,(H,9,11)
Clé InChI
JOENTUUNINNEIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315781
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315781