Key Documents
ENA580357684
Enamine
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,3,3-trimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)5-4-6-10(3,7-9)8-11/h4-8,11H2,1-3H3
Clé InChI
PZVANPGBOPAOIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330215