Documents
ENA580356254
Enamine
{1-oxaspiro[4.5]decan-2-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c11-8-9-4-7-10(12-9)5-2-1-3-6-10/h9,11H,1-8H2
Clé InChI
NXROIUACPSTQQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328895
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-328895