Principaux documents
ENA580354787
Enamine
2-fluoro-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C12H17FN2O/c13-11-3-1-2-4-12(11)14-5-6-15-7-9-16-10-8-15/h1-4,14H,5-10H2
Clé InChI
XTUKLPCGSNKBGD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321311
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321311