Key Documents
ENA580354715
Enamine
4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxane-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c10-7-9(5-8-6-12-8)1-3-11-4-2-9/h8H,1-6H2
Clé InChI
PCSFPONESOVJMA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321245