Principaux documents
ENA580354558
Enamine
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-6-4-8(9(11)12-3)5-7(2)10-6/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
SCSANXWNALCTOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958