Principaux documents
ENA580354376
Enamine
1,6-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Pf
297-298
Iupac Name
1,6-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-4-5(3-8)6(11)9-7(12)10(4)2/h1-2H3,(H,9,11,12)
Clé InChI
KKMBCMVGVAEMEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322001
Melting Point
297-298
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322001