Principaux documents
ENA580354371
Enamine
{6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.15
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7FN2O/c9-6-1-2-8-10-3-7(5-12)11(8)4-6/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
PSGZRBNCNYSCEA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321984
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321984