Principaux documents
ENA580354346
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-12-7-9(11)6-8-4-2-3-5-10(8)12;;/h2-5,9H,6-7,11H2,1H3;2*1H
Clé InChI
MVEYIKLSFGVGLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320931
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320931