Key Documents
ENA580354246
Enamine
tert-butyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-10(2,3)13-9(12)8-5-4-7(6-11)14-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
AXGWEMGJOUIUMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321509
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321509