Principaux documents
ENA580354096
Enamine
2-(dibromo-2H-1,2,3-triazol-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.89
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4,5-dibromo-2H-1,2,3-triazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H3Br2N3O2/c5-3-4(6)8-9(7-3)1-2(10)11/h1H2,(H,10,11)
Clé InChI
JUCRNHYSVBKGAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322898
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322898