Principaux documents
ENA580353969
Enamine
sodium 2-{6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.25
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S.Na/c1-2-6-3-7-8(4-9(13)14)11-5-12-10(7)15-6;/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
LHFVWZJJZLNNQR-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321068
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321068