Principaux documents
ENA580351550
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-methylcyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-8-5-6-12(7-8,9(14)15)13-10(16)17-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
BJFXWWXEILERJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319263
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319263